4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Benzyloxybenzeneboronic acid, (4-(Benzyloxy)phenyl)boronic acid
OR10362-100G OR10362-25G OR10362-5G
APOSOR10362-100GEA 1700 NOK
APOSOR10362-100G APOSOR10362-25G APOSOR10362-5G
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₃BO₃
MW: 228,06 g/mol
Smeltepunkt: 198…200 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01075705
CAS-nummer: 146631-00-7