2-(Bromomethyl)phenylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(2-(bromomethyl)phenyl)borane, (2-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Bromomethylphenylboronic acid
OR10377-1G OR10377-5G
APOSOR10377-1GEA 270 NOK
APOSOR10377-1G APOSOR10377-5G
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid 95%
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₈BBrO₂
MW: 214,85 g/mol
Smeltepunkt: 145…148 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01318941
CAS-nummer: 91983-14-1