3-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Bromomethylphenylboronic acid, 3-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(bromomethyl)phenyl)borane, (3-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid
OR10378-25G
APOSOR10378-25GEA 1875 NOK
APOSOR10378-25G
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₈BBrO₂
MW: 214,85 g/mol
Smeltepunkt: 216…228 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01632207
CAS-nummer: 51323-43-4
FN: 3261
ADR: 8,III