4-(Bromomethyl)tetrahydropyran 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR10382-1G OR10382-25G OR10382-5G
APOSOR10382-1GEA 270 NOK
APOSOR10382-1G APOSOR10382-25G APOSOR10382-5G
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran 97%
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Formel: C₆H₁₁BrO
MW: 179,0549 g/mol
Kokepunkt: 89…93 °C/10mmHg
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03788561
CAS-nummer: 125552-89-8
FN: 3265
ADR: 8,II