4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR10395-1G OR10395-5G
APOSOR10395-1GEA 1325 NOK
APOSOR10395-1G APOSOR10395-5G
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₅BO₅
MW: 238,05 g/mol
Smeltepunkt: 140…146 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03095144
CAS-nummer: 380430-70-6