5-Carboxyoxindole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Oxoindoline-5-carboxylic Acid, 2-Oxindole-5-carboxylic acid
OR10403-1G OR10403-250MG OR10403-5G
APOSOR10403-1GEA 735 NOK
APOSOR10403-1G APOSOR10403-250MG APOSOR10403-5G
5-Carboxyoxindole 97%
5-Carboxyoxindole
Formel: C₉H₇NO₃
MW: 177,1600 g/mol
Smeltepunkt: 310…316 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03411961
CAS-nummer: 102359-00-2