4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
OR10406-25G OR10406-5G OR10406-100G
APOSOR10406-25GEA 415 NOK
APOSOR10406-25G APOSOR10406-5G APOSOR10406-100G
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248,08 g/mol
Smeltepunkt: 227…231 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01863710
CAS-nummer: 180516-87-4