2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
OR10412-5G OR10412-1G OR10412-25G
APOSOR10412-5GEA 465 NOK
APOSOR10412-5G APOSOR10412-1G APOSOR10412-25G
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₃
MW: 186,40 g/mol
Smeltepunkt: 202 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03411935
CAS-nummer: 219735-99-6