2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
OR10414-1G OR10414-25G OR10414-5G
APOSOR10414-1GEA 270 NOK
APOSOR10414-1G APOSOR10414-25G APOSOR10414-5G
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Smeltepunkt: 198…202 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03411936
CAS-nummer: 145349-62-8