3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-(Cyanomethyl)phenyl)boronic acid
OR10425-1G OR10425-250MG OR10425-5G
APOSOR10425-1GEA 3225 NOK
APOSOR10425-1G APOSOR10425-250MG APOSOR10425-5G
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
Smeltepunkt: 85…88 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03788026
CAS-nummer: 220616-39-7