4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Cyclohexylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10430-1G OR10430-5G OR10430-25G
APOSOR10430-1GEA 645 NOK
APOSOR10430-1G APOSOR10430-5G APOSOR10430-25G
4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₈BNO₃
Smeltepunkt: 174…178 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03411956
CAS-nummer: 762262-07-7