4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Cyclopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10432-5G OR10432-25G
APOSOR10432-5GEA 2050 NOK
APOSOR10432-5G APOSOR10432-25G
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₂BNO₃
MW: 205,02 g/mol
Smeltepunkt: 202…206 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03788419
CAS-nummer: 515140-26-8