2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR10449-1G OR10449-5G
APOSOR10449-1GEA 0 NOK
APOSOR10449-1G APOSOR10449-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
Formel: C₈H₉BO₃
MW: 163,97 g/mol
Smeltepunkt: 260…270 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02681979
CAS-nummer: 227305-69-3