4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-(Dimethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10459-1G OR10459-25G OR10459-5G
APOSOR10459-1GEA 270 NOK
APOSOR10459-1G APOSOR10459-25G APOSOR10459-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₂BNO₃
MW: 193,01 g/mol
Smeltepunkt: 130…136 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02258943
CAS-nummer: 405520-68-5