2,5-Dimethylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR10463-25G OR10463-5G
APOSOR10463-25GEA 415 NOK
APOSOR10463-25G APOSOR10463-5G
2,5-Dimethylphenylboronic acid 98%
2,5-Dimethylphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Smeltepunkt: 186…191 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01863525
CAS-nummer: 85199-06-0