Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate
OR10473-25G OR10473-5G
APOSOR10473-25GEA 305 NOK
APOSOR10473-25G APOSOR10473-5G
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Smeltepunkt: 175…181 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00619079
CAS-nummer: 5398-36-7