2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Formylthiophene-3-boronic acid, (2-Formylthiophen-3-yl)boronic acid
OR10484-25G OR10484-5G
APOSOR10484-25GEA 6350 NOK
APOSOR10484-25G APOSOR10484-5G
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid
Formel: C₅H₅BO₃S
MW: 155,97 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01075678
CAS-nummer: 4347-31-3