3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid, (3-Hydroxymethyl)phenylboronic acid
OR10500-100G OR10500-25G OR10500-5G
APOSOR10500-100GEA 2425 NOK
APOSOR10500-100G APOSOR10500-25G APOSOR10500-5G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Smeltepunkt: 93…99 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01317846
CAS-nummer: 87199-15-3