4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
OR10501-100G OR10501-25G OR10501-5G
APOSOR10501-100GEA 1950 NOK
APOSOR10501-100G APOSOR10501-25G APOSOR10501-5G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid 97+%
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Smeltepunkt: 251…256 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00792672
CAS-nummer: 59016-93-2