2-Hydroxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
OR10503-25G OR10503-5G OR10503-100G
APOSOR10503-25GEA 735 NOK
APOSOR10503-25G APOSOR10503-5G APOSOR10503-100G
2-Hydroxyphenylboronic acid
2-Hydroxyphenylboronic acid
Formel: C₆H₇BO₃
MW: 137,93 g/mol
Smeltepunkt: 185 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01074581
CAS-nummer: 89466-08-0