4-(Hydroxymethyl)indole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (1H-Indol-4-yl)methanol
OR10506-1G
APOSOR10506-1GEA 930 NOK
APOSOR10506-1G
4-(Hydroxymethyl)indole
4-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,1739 g/mol
Smeltepunkt: 46…50 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01632220
CAS-nummer: 1074-85-7