4-Iodoimidazole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4(5)-Iodoimidazole, 5-Iodo-1H-imidazole, 4-Iodo-1H-imidazole
OR10517-25G OR10517-5G OR10517-100G
APOSOR10517-25GEA 895 NOK
APOSOR10517-25G APOSOR10517-5G APOSOR10517-100G
4-Iodoimidazole 96%
4-Iodoimidazole
Formel: C₃H₃IN₂
MW: 193,97 g/mol
Smeltepunkt: 135…138 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01632213
CAS-nummer: 71759-89-2