4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(N-Isopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid, (4-(Isopropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
OR10521-1G OR10521-5G
APOSOR10521-1GEA 930 NOK
APOSOR10521-1G APOSOR10521-5G
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₄BNO₃
MW: 207,04 g/mol
Smeltepunkt: 162…167 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039353
CAS-nummer: 397843-67-3