4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, (4-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid
OR10527-25G
APOSOR10527-25GEA 1875 NOK
APOSOR10527-25G
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,99 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02684315
CAS-nummer: 208399-66-0