4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methoxy-3-methylbenzeneboronic acid
OR10528-100G OR10528-25G OR10528-5G
APOSOR10528-100GEA 7325 NOK
APOSOR10528-100G APOSOR10528-25G APOSOR10528-5G
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,99 g/mol
Smeltepunkt: 194…200 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179464
CAS-nummer: 175883-62-2