3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Methoxycarbonyl-5-nitrophenylboronic acid, 3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrophenylboronic acid, (3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrophenyl)boronic acid
OR10532-25G
APOSOR10532-25GEA 1925 NOK
APOSOR10532-25G
3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₆
MW: 224,96 g/mol
Smeltepunkt: 250…255 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179469
CAS-nummer: 117342-20-8