1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Methylimidazole-5-carboxylic Acid
OR10543-1G OR10543-25G OR10543-5G
APOSOR10543-1GEA 270 NOK
APOSOR10543-1G APOSOR10543-25G APOSOR10543-5G
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,1133 g/mol
Smeltepunkt: 247…250 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00955677
CAS-nummer: 41806-40-0