4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR10547-25G
APOSOR10547-25GEA 1550 NOK
APOSOR10547-25G
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Formel: C₁₁H₁₁BO₂
MW: 186,02 g/mol
Smeltepunkt: 229…235 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01632204
CAS-nummer: 103986-53-4