2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-(Methylsulphonamido)phenyl)boronic acid
OR10560-1G OR10560-5G
APOSOR10560-1GEA 1125 NOK
APOSOR10560-1G APOSOR10560-5G
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₁₀BNO₄S
MW: 215,03 g/mol
Smeltepunkt: 116…120 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179471
CAS-nummer: 756520-78-2