3-(Methylsulphonylamino)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Methylsulphonylaminophenylboronic acid, 3-(Methylsulphonylamino)phenylboronic Acid
OR10561-1G
APOSOR10561-1GEA 270 NOK
APOSOR10561-1G
3-(Methylsulphonylamino)phenylboronic acid 98%
3-(Methylsulphonylamino)phenylboronic acid
Formel: C₇H₁₀BNO₄S
MW: 215,04 g/mol
Smeltepunkt: 90…96 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179478
CAS-nummer: 148355-75-3