2-Nitrophenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Dihydroxy(2-nitrophenyl)borane, (2-Nitrophenyl)boronic acid, 2-Nitrobenzeneboronic acid, (2-Nitrophenyl)metaboric acid
OR10570-25G OR10570-100G
APOSOR10570-25GEA 715 NOK
APOSOR10570-25G APOSOR10570-100G
2-Nitrophenylboronic acid 97%
2-Nitrophenylboronic acid
Formel: C₆H₆BNO₄
MW: 166,93 g/mol
Smeltepunkt: 155…160 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00161358
CAS-nummer: 5570-19-4