4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-[(Piperidin-1-yl)carbonyl]benzeneboronic acid
OR10582-1G OR10582-100MG
APOSOR10582-1GEA 985 NOK
APOSOR10582-1G APOSOR10582-100MG
4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₆BNO₃
MW: 233,0713 g/mol
Smeltepunkt: 150…154 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03411951
CAS-nummer: 389621-83-4