4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid, (4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
OR10584-1G OR10584-5G
APOSOR10584-1GEA 1225 NOK
APOSOR10584-1G APOSOR10584-5G
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₄BNO₃
MW: 219,05 g/mol
Smeltepunkt: 136…140 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03411950
CAS-nummer: 389621-81-2