4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR1060-25G OR1060-100G OR1060-5G
APOSOR1060-25GEA 555 NOK
APOSOR1060-25G APOSOR1060-100G APOSOR1060-5G
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Smeltepunkt: 171…175 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00040903
CAS-nummer: 59748-90-2
EINECS: 261-911-9
FN: 2811
ADR: 6.1,III