2,6-Dibromo-4-tert-butylaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(tert-Butyl)-2,6-dibromoaniline, 2,6-Dibromo-4-(tert-butyl)aniline
OR1068-100G OR1068-25G OR1068-5G
APOSOR1068-100GEA 3325 NOK
APOSOR1068-100G APOSOR1068-25G APOSOR1068-5G
2,6-Dibromo-4-tert-butylaniline 97%
2,6-Dibromo-4-tert-butylaniline
Formel: C₁₀H₁₃Br₂N
MW: 307,03 g/mol
Kokepunkt: 136…140 °C/2mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06657952
CAS-nummer: 10546-67-5