2,4-Dibromothiophene, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR10849-25G OR10849-5G
APOSOR10849-25GEA 1425 NOK
APOSOR10849-25G APOSOR10849-5G
2,4-Dibromothiophene, Technical Grade
2,4-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
MW: 241,93 g/mol
Kokepunkt: 215 °C
Tetthet: 2,157 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00043889
CAS-nummer: 3140-92-9
FN: 2810
ADR: 6.1,III