2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR10869-1G OR10869-500MG
APOSOR10869-1GEA 3325 NOK
APOSOR10869-1G APOSOR10869-500MG
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
Formel: C₉H₁₁NO₄S
MW: 229,26 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03411193
CAS-nummer: 923248-03-7