3,5-Dimethylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5-Dimethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,5-dimethylphenyl)borane, (3,5-Dimethylphenyl)metaboric acid
OR10931-25G OR10931-5G OR10931-100G
APOSOR10931-25GEA 465 NOK
APOSOR10931-25G APOSOR10931-5G APOSOR10931-100G
3,5-Dimethylphenylboronic acid
3,5-Dimethylphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Smeltepunkt: 235…237 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00185689
CAS-nummer: 172975-69-8