5-Chloroindole-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
OR10933-25G
APOSOR10933-25GEA 1225 NOK
APOSOR10933-25G
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,6 g/mol
Smeltepunkt: 287 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005613
CAS-nummer: 10517-21-2
EINECS: 234-050-1