2-Aminobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
OR10943-250G OR10943-50G
APOSOR10943-250GEA 1450 NOK
APOSOR10943-250G APOSOR10943-50G
2-Aminobenzyl alcohol
2-Aminobenzyl alcohol
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Kokepunkt: 160 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 81…84 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007749
CAS-nummer: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7