6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Chloro-1H-indazol-6-amine
OR110175-1G OR110175-5G
APOSOR110175-1GEA 715 NOK
APOSOR110175-1G APOSOR110175-5G
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₆ClN₃
MW: 167,60 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07781648
CAS-nummer: 21413-23-0