3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR110284-1G OR110284-250MG
APOSOR110284-1GEA 5825 NOK
APOSOR110284-1G APOSOR110284-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
Formel: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,05 g/mol
Smeltepunkt: 207…210 °C (subl.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD14583145
CAS-nummer: 1004550-20-2