2-Hydrazino-5-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR110327-1G OR110327-5G
APOSOR110327-1GEA 430 NOK
APOSOR110327-1G APOSOR110327-5G
2-Hydrazino-5-nitropyridine
2-Hydrazino-5-nitropyridine
Formel: C₅H₆N₄O₂
MW: 154,13 g/mol
Smeltepunkt: 209…210 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00118332
CAS-nummer: 6343-98-2