Methyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 5-chloro-6-hydroxynicotinate, Methyl 5-chloro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
OR110393-1G OR110393-5G
APOSOR110393-1GEA 1625 NOK
APOSOR110393-1G APOSOR110393-5G
Methyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Methyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Formel: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03844853
CAS-nummer: 316166-47-9