5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Methoxy-1-methylindole-3-carboxaldehyde
OR110442-1G OR110442-5G
APOSOR110442-1GEA 825 NOK
APOSOR110442-1G APOSOR110442-5G
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,214 g/mol
Smeltepunkt: 126…129 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01578324
CAS-nummer: 39974-94-2