2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
OR110560-1G OR110560-5G OR110560-10G
APOSOR110560-1GEA 1700 NOK
APOSOR110560-1G APOSOR110560-5G APOSOR110560-10G
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Formel: C₁₀H₇N₃S
MW: 201,25 g/mol
Smeltepunkt: 257…268 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03407828
CAS-nummer: 436151-85-8