5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR110634-1G OR110634-5G
APOSOR110634-1GEA 3650 NOK
APOSOR110634-1G APOSOR110634-5G
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
Formel: C₈H₁₀OS
MW: 154,23 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08059488
CAS-nummer: 41301-23-9