Methyl-4-amino-2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR110730-1G OR110730-250MG
APOSOR110730-1GEA 3500 NOK
APOSOR110730-1G APOSOR110730-250MG
Methyl-4-amino-2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Methyl-4-amino-2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₉H₁₃N₃O₃S
MW: 243,29 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00139418
CAS-nummer: 99967-78-9