1,3-Benzodioxole-5,6-diamine, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR110848-100MG OR110848-1G OR110848-500MG
APOSOR110848-100MGEA 1200 NOK
APOSOR110848-100MG APOSOR110848-1G APOSOR110848-500MG
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine, Technical Grade
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine
Formel: C₇H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 95…97 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD07780137
CAS-nummer: 38608-07-0