6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-ylamine
OR110862-1G
APOSOR110862-1GEA 3050 NOK
APOSOR110862-1G
6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine
6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine
Formel: C₆H₈N₂OS
MW: 156,205 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08690160
CAS-nummer: 259810-12-3